Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Mini Bis-Tris velkomstpakke til proteinekspression (4 –12%, 12 brønde)
Beskrivelse
Bolt Mini Bis-Tris velkomstpakken indeholder alle nødvendige Bolt Bis-Tris Plus geler, buffere, pletter og reagenser, der er nødvendige for at begynde at bruge Mini Gel Tank til dine behov for proteinadskillelse og visualisering.
Nøglefunktioner omfatter:
- Hurtig tid til —resultater Bolt Bis-Tris Plus mini WedgeWell geler giver en 20-minutters køretid og kan opbevares ved stuetemperatur i op til 16 måneder
- Hurtig 12-minutters farvningsprotokol ved hjælp af SimplyBlue SafeStain til visualisering af målprotein
- Nem —indlæsning af prøver side om side med Mini Gel Tank
Bolt Mini Bis-Tris velkomstpakke til proteinudtryk indeholder:
- Mini Gel Tank
- Bolt 4-12% Bis-Tris Plus geler, 12-brønds (2 æsker)
- Bolt MES Running Buffer (20X)
- Bolt LDS prøvebuffer (4X)
- Boltprøvereduktionsmiddel (10X)
- PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa
- SimplyBlue SafeStain
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med Novex , NuPAGE , Bolt Bis-Tris Plus, og SureCast hæld-din-egen geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved hjælp af konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus-geler på cirka 20 minutter med MES-løbebuffer. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om Bolt 4-12% Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til hurtig adskillelse af et bredt udvalg af proteinmolekylvægte under denaturerende forhold. Bolt Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt Bis-Tris geler har kileformede brønde, som giver lettere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen end standardbrønde, hvilket giver mulighed for påvisning af proteiner i meget fortyndede prøver eller visualisering af proteiner med lavt indhold. Bolt 4 –12% Bis-Tris Plus gelen har en 4 –12% gradient polyacrylamid matrix, der vil adskille en bred vifte af proteinmolekylvægte fra 2,5 til 260 kDa ved hjælp af den medfølgende MES buffer.
Om SimplyBlue SafeStain
SimplyBlue Safe Stain er en klar til brug, hurtig, følsom og sikker Coomassie G-250-farve til visualisering af proteinbånd på polyacrylamidgeler. De SimplyBlue SafeStain-protokollen er nem at udføre og kan gennemføres på kun 12 minutter ved hjælp af en simpel mikrobølgeprocedure. Affarvning er ikke påkrævet, men kan udføres med deioniseret vand for at opnå maksimal følsomhed. Denne plet er fuldstændig ufarlig og kræver ikke methanol eller eddikesyrefikseringsmidler eller afpletter, der skaber et sundere laboratoriemiljø.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel procent | 4 til 12 % |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Antal Wells | 12-brønd |
| Mængde | 1 velkomstpakke |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kd |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |