Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Tomme mini gelkassetter
Artikelnummer. 15394604
Skift visning
Mængde:
20 kassetter
Artikelnummer. Mængde
15394604 20 kassetter
1 options
Artikelnummer. 15394604 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NW2010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver brugerne mulighed for at hælde tilpassede gelformuleringer, mens de stadig nyder fordelene ved Mini Gel Tank
Bolt Empty Gel-kassetter giver dig mulighed for at hælde din egen specielle gel-type, mens du stadig nyder fordelene ved Mini Gel Tank og XCell SureLock Mini-celle. Kassetterne er forseglet på tre sider (så ingen gellækage) og har den unikke kileformede brønd. De fås i standard 1 mm tykkelse og kan bruges med Bolt™ 10- eller 12-brønds kamme (Kat. nr. NW3010 og NW3012). Siden Bolt™ tomme kassetter forsegles med spalten på forhånd tapet, et omfangsrigt støbestativ er ikke nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank og XCell SureLock Mini-celle
Gel størrelse Mini (8 x 8 cm)
Produktlinje Bolt
Type Tom Mini Gel Cassette
Mængde 20 kassetter