Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Tomme Mini Gel Cassette Combs, 12-brønds
Artikelnummer. 15314614
Mængde:
20 kamme
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15314614
Brand: Invitrogen™ NW3012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Brugt med Bolt™ Tomme Minigel-kassetter (fabrikantnr. NW2010) til brug ved gelelektroforese. Bolt™ Minigel Cassette Combs giver dig mulighed for at hælde din egen specielle geltype, mens du stadig nyder fordelene ved Mini Gel Tank.
Bolt Empty Gel Cassette Combs er til brug med Bolt Empty Gel Cassettes, som giver dig mulighed for at hælde din egen specielle geltype, mens du stadig nyder fordelene ved Mini Gel Tank og XCell SureLock Mini-celle. Alle kassetter er forseglet på tre sider (så ingen gellækage) og har det unikke kileformede brønddesign. Kassetterne og kammene fås i standardtykkelsen på 1 mm. Kammene fås til 10 eller 12 brønde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank og XCell SureLock Mini-celle
Gel størrelse Mini (8 x 8 cm)
Produktlinje Bolt
Type Tom Mini Gel Kassette Kam
Mængde 20 kamme
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis