Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Tomme mini gelkassettekamme, 10-brønds
Beskrivelse
Bolt Empty Gel Cassette Combs er til brug med Bolt Empty Gel Cassettes, som giver dig mulighed for at hælde din egen specielle geltype, mens du stadig nyder fordelene ved Mini Gel Tank og XCell SureLock Mini-celle. Alle kassetter er forseglet på tre sider (så ingen gellækage) og har det unikke kileformede brønddesign. Kassetterne og kammene fås i standardtykkelsen på 1 mm. Kammene fås til 10 eller 12 brønde.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank og XCell SureLock Mini-celle |
| Gel størrelse | Mini (8 x 8 cm) |
| Produktlinje | Bolt |
| Type | Tom Mini Gel Kassette Kam |
| Mængde | 20 kamme |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |