Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bolt™ Bis-Tris Plus XCellSureLock™ Mini-Cell velkomstpakke, 4-12 %
Artikelnummer. 17779893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
17779893 12-brønd
17769893 10-brønd
17789893 15-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17779893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur NW0412E
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bolt-velkomstpakken indeholder alle de nødvendige Bolt-geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle.
Bolt-velkomstpakken indeholder alle de nødvendige Bolt-geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle. De XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler.
Velkomstpakken indeholder:
  • XCell SureLock Mini-celle (EI0001)
  • Bolt Bis-Tris Plus gels (2 kasser, 20 gels)
  • Bolt MES kørende buffer, 20X (B0002)
  • MES og MOPS kører buffer, pulver (NP000105, NP000205)
  • Bolt LDS Sample Buffer, 4X (B0007)
  • Boltprøvereduktionsmiddel, 10X (B0009)
  • PageRuler Plus præstaineret proteinladder, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini-cellen XCell SureLock
Mini-Cell SureLock XCell er et vertikalt mini-protein gel-elektroforesesystem, kompatibelt med alle Invitrogen mini præfabrikerede geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-Cellen er enkel, robust og nem at bruge. Hver XCell SureLock Mini-Cell kan rumme op til to gels pr. gennemløb. Driftstiderne kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyacrylamidgeler designet til optimal adskillelse af små til mellemstore proteiner under denatureringsforhold. Bolt Bis-Tris Plus gels er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinændringer. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse samt andre teknikker, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt-gels for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinseparation. Bolt Bis-Tris Plus gels findes i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 og 4-12% gradient samt flere brøndformater. Bolt Bis-Tris-geler har kileformede brønde, som let kan indlæse op til dobbelt så meget prøvevolumen, hvilket muliggør detektion af proteiner i meget fortyndede prøver eller visualisering af lav-forekomst proteiner.
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Bolt Transfer Buffer (BT0006) til traditionel vådoverførsel med XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 3 Gel Transfer Device (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Wells 12-brønd
Mængde 1 Velkommen Pk.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is
Produktlinje Bolt, WedgeWell
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.