Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bolt™ Bis-Tris Plus XCellSureLock™ Mini-Cell velkomstpakke, 4-12 %
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bolt-velkomstpakken indeholder alle de nødvendige Bolt-geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle. De XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler.
Velkomstpakken indeholder:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Bolt Bis-Tris Plus geler (2 æsker, 20 geler)
• Bolt MES Running Buffer, 20X (B0002)
• Bolt LDS prøvebuffer, 4X (B0007)
• Boltprøvereduktionsmiddel, 10X (B0009)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om XCell SureLock Mini-Cell XCell
SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-cellen er enkel, robust og nem at bruge. Hver XCell SureLock Mini-Cell kan rumme op til to geler pr. kørsel. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af dine små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold. Bolt Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt-geler for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire polyakrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 og 4-12 % gradient og multiple well-formater. Bolt Bis-Tris geler har kileformede brønde, som nemt kan fylde op til to gange mere prøvevolumen, hvilket giver mulighed for påvisning af proteiner i meget fortyndede prøver eller visualisering af proteiner med lav overflod.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge til Bolt Transfer Buffer (BT0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 4 til 12 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Wells | 10-brønd |
| Produktlinje | Bolt WedgeWell |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |