Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Resupply Pack, 4 til 12 %, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 30054952
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Artikelnummer. 30054952
Brand: Invitrogen™ NW0412BRS10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack optimerer dit workflow for proteinseparation. Denne pakke inkluderer præfabrikerede geler, løbebuffer og proteinstiger, nok til 100 gelløb.
Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack optimerer dit workflow for proteinseparation. Denne pakke inkluderer præfabrikerede geler, løbebuffer og proteinstiger, nok til 100 gelløb. Bolt Bis-Tris Plus-geler tilbyder den hurtigste Bis-Tris-gel-løbetid, overlegen bred adskillelse og opretholder proteinintegritet på grund af deres neutrale pH-miljø. Designet til optimal adskillelse af forskellige proteinstørrelser under denaturerende forhold, de er ideelle til western blot-overførsel og analyse. Med en lang 16 måneders holdbarhed og det innovative WedgeWell-format til lettere prøveindlæsning er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack indeholder:
  • Bolt Bis-Tris Plus geler, WedgeWell format (10 æsker, 100 geler)
  • Bolt MES Running Buffer til 100 gel-kørsler, 20X (4 flasker, kat.nr. B0002)
  • PageRuler Plus forfarvet proteinstige til 100 gelløb, 10 til 250 kDa (kat. nr. 26619)
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler er højtydende præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til at give optimal bredspektret adskillelse af proteiner under denaturerende forhold. Disse geler fungerer ved en neutral pH, minimerer proteinmodifikationer og sikrer proteinintegritet, hvilket gør dem ideelle til western blot-overførsel og analyse. Det unikke WedgeWell-design giver mulighed for op til 2X mere prøvevolumenbelastning end konventionelle præfabrikerede geler, hvilket letter påvisning af proteiner i ekstremt fortyndede prøver eller visualisering af proteiner med lavt indhold. Bolt Bis-Tris Plus Gels, kombineret med Bolt LDS Sample Buffer og Invitrogen NuPAGE Antioxidant-løbebuffertilsætning, leverer skarpe, klare proteinbånd, bevarer proteinintegriteten under hele elektroforese. Disse geler er stabile ved stuetemperatur og er et praktisk og effektivt valg til dit laboratorium.
Adskillelse
Til løb Invitrogen proteingeler, har du fleksibiliteten til at bruge enten Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-celle (EI0001). Begge systemer er designet til at give optimal ydeevne. Mini Gel Tanks unikke side-by-side design tilbyder effektiv og bekvem elektroforese til både præfabrikerede og SureCast håndstøbte mini geler. Alternativt kan XCell SureLock Mini-Cell tillader hurtig, nem og lækagefri drift af minigeler uden behov for klemmer. Denne kompatibilitet giver dig frihed til at vælge det bedste værktøj til dine specifikke laboratorie- og eksperimentkrav. Derudover er Mini Gel Tanken bekvemt tilgængelig igennem Invitrogen Præstøbte gelvelkomstpakker sammen med både prøvebuffer og reduktionsmiddel, hvilket giver en alt-i-én-løsning til dine elektroforesebehov.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge til Bolt Transfer Buffer (BT0006) til traditionel våd transfer ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Bolt Bis-Tris Plus geler, 10 x 10 geler
• Bolt MES Running Buffer (20X), 4 flasker
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige (10 til 250 kDa)
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel Type Bis-Tris Plus
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 12-brønd
Mængde 1 sæt