Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Velkomstpakke, 4-12 %
Artikelnummer. 15718328
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
15718328 12-brønd 1 sæt
15354604 10-brønd Hver
15374604 15-brønd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15718328 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NW0412C
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Bolt Welcome Pack indeholder alle de nødvendige Bolt-geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge Mini Gel Tank.
Bolt Welcome Pack indeholder alle de nødvendige Bolt-geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler og Bolt Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved hjælp af konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus geler på cirka 20 minutter.
Velkomstpakken indeholder:
  • Mini Gel-tank (A25977)
  • Bolt Bis-Tris Plus gels (2 kasser, 20 gels)
  • Bolt MES kørende buffer, 20X (B0002)
  • MES og MOPS kører buffer, pulver (NP000105, NP000205)
  • Bolt LDS Sample Buffer, 4X (B0007)
  • Boltprøvereduktionsmiddel, 10X (B0009)
  • PageRuler Plus præstaineret proteinladder, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med Novex gels, NuPAGE gels og Bolt Bis-Tris Plus gels. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. gennemløb. Det unikke tankdesign muliggør nem side-om-side gel-indlæsning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold med konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus gels på cirka 20 minutter. Driftstiderne kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyacrylamidgeler designet til optimal adskillelse af små til mellemstore proteiner under denatureringsforhold. Bolt Bis-Tris Plus gels er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinændringer. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse samt andre teknikker, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt-gels for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinseparation. Bolt Bis-Tris Plus gels findes i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 og 4-12% gradient samt flere brøndformater. Bolt Bis-Tris-geler har kileformede brønde, som let kan indlæse op til dobbelt så meget prøvevolumen, hvilket muliggør detektion af proteiner i meget fortyndede prøver eller visualisering af lav-forekomst proteiner.
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Bolt Transfer Buffer (BT0006) til traditionel vådoverførsel med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
garanti
Op til 12 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris Plus
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Wells 12-brønd
Mængde 1 Velkommen Pk. sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is
Produktlinje Bolt, WedgeWell
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bolt Welcome Pack, 4-12%, 12-well
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide