Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 8 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold.
Brand:  Invitrogen™ NW00087BOX
851.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "27189" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15314594
  • 1434.00 DKK / Pakke med 10
Protein Biology Essentials Promotion
Brug rabatkode 24079 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver : Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle
Mini
Bis-Tris Plus
Op til 30μ L
Denaturerende
Molekylvægt
10 geler (1 æske)
Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
8 cm
8%
1.0 mm
Denaturerende
3,5 til 260 kDa
17-brønd
Bolt™ , WedgeWell™
Stuetemperatur
8 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer18120741 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2018 KatalognummerNW00080BOX,NW00080BOX_LITL18 PROMO,NW00087BOX,NW00087BOX_LITL18 PROMO
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 8 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format > 17-brønd