Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 4-12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 15344604
Skift visning
Wells:
10-brønd
10-brønd
12-brønd
12-brønd
15-brønd
15-brønd
17-brønd
Mængde:
10 geler (1 æske)
30 gels (3 kasser)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Mængde Pakningsstørrelse
15344604 17-brønd 10 geler (1 æske) -
15314604 10-brønd 10 geler (1 æske) Pakke med 10
31781060 10-brønd 30 gels (3 kasser) -
15324604 12-brønd 10 geler (1 æske) Pakke med 10
31781035 12-brønd 30 gels (3 kasser) -
15334604 15-brønd 10 geler (1 æske) Pakke med 10
31781248 15-brønd 30 gels (3 kasser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15344604 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NW04127BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1229.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 270.35 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Bolt Bis-Tris Plus Gels er præfabrikerede polyacrylamid-geler designet til optimal adskillelse af et bredt spektrum af proteinstørrelser under denatureringsforhold.
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold. Svarende til NuPAGE Bis-Tris geler, Bolt Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer med øget belastningskapacitet. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende.
Brug Bolt Bis-Tris Plus gels for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt Bis-Tris Plus gels findes i fire gel-typer og flere brøndformater. Hver boks indeholder 10 gels. En Mini Gel Tank (A25977) er påkrævet for brug af alle bolt-gels.
Funktioner inkluderer:
  • Optimerede kørselsforhold—adskiller dine proteiner ved konstant spænding på cirka 20 minutter
  • Langholdbare—gels fra butikken i mindst 16 måneder ved 4 –25 °C
  • Bedre proteinintegritetsneutrale—pH-prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
  • Kileformede brønde—for lettere prøveindlæsning og op til dobbelt så stor prøvevolumen
Vælg de rigtige Bolt Bis-Tris Plus geler til din proteinseparation
Opnået optimal adskillelse af dine proteiner ved at vælge den rette kombination af gel og løbende buffer. Bolt Bis-Tris Plus geler findes i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % og 4 –grader på 12 %. Gelerne kan køres med Bolt MES SDS (B000202) eller Bolt MOPS SDS (B000102) kørende buffer for at opnå forskellige separationsområder. Bolt Bis-Tris Plus gels består af en neutral pH-bufferet (pH 6,4) polyacrylamidgel og har en drifts-pH på omkring 7,0. Bolt Bis-Tris Plus gels findes også i fire forskellige brøndformater: 10, 12, 15 og 17 brønde.
Bekvemt at bruge
Bolt Bis-Tris Plus gels kan køres med konstant spænding på cirka 20 minutter med Bolt MES kørende buffer. Bolt Bis-Tris Plus gels tilbyder skarpere bånd, høj opløsning, længere holdbarhed og højere nøjagtighed end Tris-glycin-baserede –geler. Derudover har Bolt Bis-Tris Plus gels innovative kileformede brønde, der tillader op til dobbelt så stor prøvebelastning end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøvepålæsning lettere. Og Bolt Bis-Tris Plus gels har en holdbarhed på mindst 16 måneder ved 4°til 25°grader.
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Bolt Transfer-buffer (BT0006) til traditionel vådoverførsel med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris Plus
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen op til 30μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 17-brønd
Til brug med (applikation) Denaturering
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje Bolt, WedgeWell
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle