Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 15364594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
17-brønd
Conditionnement:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wells Conditionnement
15364594 10-brønd Pakke med 10
15374594 12-brønd Pakke med 10
15384594 15-brønd -
15304604 17-brønd Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15364594 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NW00120BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1486.00 DKK
    1188.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 297.35 DKK
    20% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Requires
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende.
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold. Svarende til NuPAGE Bis-Tris geler, Bolt Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer med øget belastningskapacitet. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende.
Brug Bolt Bis-Tris Plus geler for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire geltyper og formater med flere brønde. Hver æske indeholder 10 geler. En Mini Gel Tank (A25977) er påkrævet til brug af alle Bolt geler.
Funktionerne omfatter:
• Optimerede driftsforhold —adskiller dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på cirka 20 minutter
•Lang holdbarhed —opbevarer geler i mindst 16 måneder –ved °4
• 25 C Bedre proteinintegritet —neutral pH prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
•Kileformede brønde —for lettere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen
Vælg de rigtige Bolt Bis-Tris Plus-geler til din proteinseparation Opnå optimal
adskillelse af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % og 4 12 –% gradient. Gelerne kan køres med Bolt MES SDS (B000202) eller Bolt MOPS SDS (B000102) løbebuffer for at opnå forskellige separationsområder. Bolt Bis-Tris Plus geler består af en neutral pH-pufret (pH 6,4) polyacrylamidgel og har en drifts-pH på ca. 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer også i fire forskellige brøndformater: 10, 12, 15 og 17 brønde.
Praktisk at bruge
Bolt Bis-Tris Plus geler kan køres med konstant spænding på ca. 20 minutter med Bolt MES løbebuffer. Bolt Bis-Tris Plus geler tilbyder skarpere bånd, høj opløsning, længere holdbarhed og højere nøjagtighed af resultater end Tris-glycin baserede –geler. Derudover har Bolt Bis-Tris Plus geler innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere. Og Bolt Bis-Tris Plus geler har en holdbarhed på mindst 16 måneder ved 4 C til °25 C.°
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge til Bolt Transfer buffer (BT0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gel procent 12%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris Plus
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen op til 60μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 80 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje Bolt, WedgeWell
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.