Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 15304604
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
17-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15304604
Brand: Invitrogen™ NW00127BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Kræver
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende.
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold. Svarende til NuPAGE Bis-Tris geler, Bolt Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer med øget belastningskapacitet. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende.
Brug Bolt Bis-Tris Plus geler for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire geltyper og formater med flere brønde. Hver æske indeholder 10 geler. En Mini Gel Tank (A25977) er påkrævet til brug af alle Bolt geler.
Funktionerne omfatter:
Optimerede driftsforhold —adskiller dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på cirka 20 minutter
Lang holdbarhed —opbevarer geler i mindst 16 måneder –ved °4
• 25 C Bedre proteinintegritet —neutral pH prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
Kileformede brønde —for lettere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen
Vælg de rigtige Bolt Bis-Tris Plus-geler til din proteinseparation Opnå optimal
adskillelse af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % og 4 12 –% gradient. Gelerne kan køres med Bolt MES SDS (B000202) eller Bolt MOPS SDS (B000102) løbebuffer for at opnå forskellige separationsområder. Bolt Bis-Tris Plus geler består af en neutral pH-pufret (pH 6,4) polyacrylamidgel og har en drifts-pH på ca. 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer også i fire forskellige brøndformater: 10, 12, 15 og 17 brønde.
Praktisk at bruge
Bolt Bis-Tris Plus geler kan køres med konstant spænding på ca. 20 minutter med Bolt MES løbebuffer. Bolt Bis-Tris Plus geler tilbyder skarpere bånd, høj opløsning, længere holdbarhed og højere nøjagtighed af resultater end Tris-glycin baserede –geler. Derudover har Bolt Bis-Tris Plus geler innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere. Og Bolt Bis-Tris Plus geler har en holdbarhed på mindst 16 måneder ved 4 C til °25 C.°
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge til Bolt Transfer buffer (BT0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 12%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris Plus
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen op til 30μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 80 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 17-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Produktlinje Bolt , WedgeWell
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm