Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. p-7237823
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
17-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
15324594 10-brønd Pakke med 10
15334594 12-brønd Pakke med 10
15344594 15-brønd Pakke med 10
15354594 17-brønd Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15324594 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NW00100BOX
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Kræver
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer.
Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt-geler er ideelle til Western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt Bis-Tris Plus geler for at opnå optimale resultater til daglige behov for proteinadskillelse.
Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % og 4 12 –% gradient. Gelerne kan køres ved at bruge Bolt MES eller MOPS SDS løbebuffer for at opnå forskellige separationsområder. Bolt Bis-Tris Plus geler består af en neutral pH-pufret (pH 6,4) polyacrylamidgel og har en drifts-pH på ca. 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer også i fire forskellige brøndformater: 10, 12, 15 og 17 brønde.
• Optimerede kørselsbetingelser —adskiller proteiner ved hjælp af konstant spænding på cirka 20 minutter
• —Bedre proteinintegritet neutral pH-prøveforberedelsesproces bevarer proteiner
• Forbedret proteinseparation —giver skarpere bånd, høj opløsning, længere holdbarhed og højere nøjagtighed af resultater end tris-glycin baserede geler
• Kileformede brønde —nemmere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen end andre 1,0 mm tykke geler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 10%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris Plus
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen op til 60μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje Bolt, WedgeWell
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle