Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Description
Requires
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Svarende til NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt-geler er ideelle til Western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt Bis-Tris Plus geler for at opnå optimale resultater til daglige behov for proteinadskillelse.
Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % og 4 12 –% gradient. Gelerne kan køres ved at bruge Bolt MES eller MOPS SDS løbebuffer for at opnå forskellige separationsområder. Bolt Bis-Tris Plus geler består af en neutral pH-pufret (pH 6,4) polyacrylamidgel og har en drifts-pH på ca. 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer også i fire forskellige brøndformater: 10, 12, 15 og 17 brønde.
• Optimerede kørselsbetingelser —adskiller proteiner ved hjælp af konstant spænding på cirka 20 minutter
• —Bedre proteinintegritet neutral pH-prøveforberedelsesproces bevarer proteiner
• Forbedret proteinseparation —giver skarpere bånd, høj opløsning, længere holdbarhed og højere nøjagtighed af resultater end tris-glycin baserede geler
• Kileformede brønde —nemmere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen end andre 1,0 mm tykke geler
Specifications
Specifications
| Gel procent | 10% |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris Plus |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende |
| Prøveindlæsningsvolumen | op til 35μ L |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 15-brønd |
| Adskillelsesmåde | Molekylvægt |
| Show More |