Få mere at vide
Emma Safety Footwear Bologna Brogue-stil business sko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- Overdel i poleret sort fuldnarvet læder
- Uigennemtrængelig nitrilgummisål
- Hydro-Tec™ sanitiseret sølv og wellness læder indlægssål
- Vævet nul penetration indersål
- Antibakteriel med læder toplag i læggesål
- Antistatiske egenskaber: ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Læder |
| Skaft type | Ankelstøtte |
| Størrelse | 47 |
| Sål funktioner | Anti-bakteriel med læder toplag indlægssål |
| Sål materiale | Uigennemtrængeligt nitrilgummi |
| Stil | Brogue |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
| Produkttype | Business sko |