Få mere at vide
Emma Safety Footwear Bologna Brogue-stil business sko
Artikelnummer. p-7114099
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Artikelnummer. 10565384
Brand: Emma Safety Footwear MM10709048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med ankelstøtte i skaftet.
  • Overdel i poleret sort fuldnarvet læder
  • Uigennemtrængelig nitrilgummisål
  • Hydro-Tec™ sanitiseret sølv og wellness læder indlægssål
  • Vævet nul penetration indersål
  • Antibakteriel med læder toplag i læggesål
  • Antistatiske egenskaber: ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Læder
Skaft type Ankelstøtte
Størrelse 48
Sål funktioner Anti-bakteriel med læder toplag indlægssål
Sål materiale Uigennemtrængeligt nitrilgummi
Stil Brogue
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1
Produkttype Business sko