Få mere at vide
Boldine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boldine |
| CAS | 476-70-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Boldine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (6aS)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (S)-, Boldine (6CI,7CI), (+)-(S)-Boldine, (+)-2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine, (+)-Boldine, (S)-(+)-Boldine, (S)-Boldine, Boldin, Boldina, NSC 65689, d-Boldine, 6aalpha-Aporphine-2,9-diol, 1,10-dimethoxy- (8CI), 1,10-Dimethoxy-6aalpha-aporphine-2,9-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc2c(C[C@@H]3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c2c34)cc1O |
| Vis mere |