Få mere at vide
Boldine, LoGiCal
Artikelnummer. 30461010
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461010 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461010 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3308.01
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boldine
CAS 476-70-0
Analyt- eller komponentnavne Boldine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (6aS)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,10-dimethoxy-6-methyl-, (S)-, Boldine (6CI,7CI), (+)-(S)-Boldine, (+)-2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine, (+)-Boldine, (S)-(+)-Boldine, (S)-Boldine, Boldin, Boldina, NSC 65689, d-Boldine, 6aalpha-Aporphine-2,9-diol, 1,10-dimethoxy- (8CI), 1,10-Dimethoxy-6aalpha-aporphine-2,9-diol
InChI formel InChI=1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL COc1cc2c(C[C@@H]3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c2c34)cc1O
IUPAC navn (6aS)-1,10-dimethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 327.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 327.1471 g/mol