Få mere at vide
Boldenone Undecylenate, Mikromol™
Artikelnummer. 18030850
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18030850 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3560.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Boldenone Undecylenate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boldenone Undecylenate
CAS 13103-34-9
Analyt- eller komponentnavne Boldenone Undecylenate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C30 H44 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ba 29038, Ba 9038, Boldefarm, Boldenone 10-undecenoate, Boldenone undecylenate, Equipoise, Parenabol, Vebonol, (17beta)-17-[(1-Oxo-10-undecenyl)oxy]-androsta-1,4-dien-3-one, Androsta-1,4-dien-3-one, 17beta-hydroxy-, 10-undecenoate (7CI,8CI), 10-Undecenoic acid, ester with 17beta-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one (8CI)
InChI formel InChI=1S/C30H44O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h4,17,19,21,24-27H,1,5-16,18,20H2,2-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCCCCCCCC=C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] undec-10-enoate
Molekylvægt (g/mol) 452.67
Mængde 100 mg
Formel vægt 452.329 g/mol