Få mere at vide
Thermo Scientific™ Boldenone
Artikelnummer. p-7219037 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17221172
Brand: Thermo Scientific™ 465751000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boldenone
CAS 846-48-0
Mængde 100 mg
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Molekylær formel C19H26O2
Formel vægt 286.41
Fysisk form Pulver eller krystaller
Farve Hvid til lys-gul til lys-beige