Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Boldenone |
| CAS | 846-48-0 |
| Mængde | 100 mg |
| Smeltepunkt | 168 °C til 170 °C |
| Molekylær formel | C19H26O2 |
| Formel vægt | 286.41 |
| Fysisk form | Pulver eller krystaller |
| Farve | Hvid til lys-gul til lys-beige |