Få mere at vide
Boldenone-d3 (1.0 mg/ml in Acetonitrile), TRC
Artikelnummer. 30393506
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30393506 1 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30393506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT01821X1ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boldenone-d3
CAS 1224710-35-3
Molekylær formel C19H23D3O2
Mængde 1 mL
Synonym (17β)-17-Hydroxy-androsta-1,4-dien-3-one-d3, 1-Testosterone-d3, β-Boldenone-d3, 1,2-Dehydrotestosterone-d3, 1,2-Didehydrotestosterone-d3, 1,4-Androstadien-17β-ol-3-one-d3, 1-Dehydrotestosterone-d3, 17β-Boldenone-d3, Boldenone D3 (16,16,17 D3), (17β)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one-16,16,17-d3
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
SMIL [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 289.43
Formel vægt 289.2121
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Boldenone-d3 1 mg/mL