Få mere at vide
Boldenone Cypionate, Mikromol™
Artikelnummer. 18082540
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18082540 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082540 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3718.000100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Boldenone Cypionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boldenone Cypionate
CAS 106505-90-2
Analyt- eller komponentnavne Boldenone Cypionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H38 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 17β-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one Cyclopentanepropionate (7CI), Boldenone Cypionate
InChI formel InChI=1S/C27H38O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h13,15,17-18,21-24H,3-12,14,16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 410.59
Mængde 100 mg
Formel vægt 410.2821 g/mol