Få mere at vide
Boldenone Cypionate, Mikromol™
Beskrivelse
Boldenone Cypionate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boldenone Cypionate |
| CAS | 106505-90-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Boldenone Cypionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H38 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 17β-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one Cyclopentanepropionate (7CI), Boldenone Cypionate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h13,15,17-18,21-24H,3-12,14,16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5 |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate |
| Vis mere |