Få mere at vide
BOLA1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18364017 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18364017 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18364017 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP299968AF647
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
BOLA1 Polyclonal specifically detects BOLA1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen BOLA1
Applikationer ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 647
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias bolA homolog 1 (E. coli), bolA-like 1, bolA-like 1 (E. coli), bolA-like protein 1, CGI-143, hBolA, MGC75015, RP11-196G18.18
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant BOLA1 (Q9Y3E2; Met1-Pro137).
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 51027
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG