Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Vakuumfælde
Artikelnummer. 17137304
Skift visning
Materiale:
PTFE
Artikelnummer. Materiale
17137304 PTFE
1 options
Artikelnummer. 17137304 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. D81010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1344.00 DKK
    969.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 374.05 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Vakuumfælde med PTFE fordelerhus og 2 slangeforbindelser.
  • Består af et skruelåg sort lavet af PPS til gevind GL 45, et fordelerhus lavet af PTFE med 2-trins slangeforbindelser til tilslutning af elastiske slanger (såsom silikone, Viton eller Tygon ) samt et gasindtagsrør lavet af FEP
  • Med pil på oversiden af fordelerhuset for at vise strømningsretningen
  • Gasindtagsrør kan skæres i længde efter anmodning
  • Universal kemikalieresistens
Tekniske data
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Bredde (metrisk) 80 mm