Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ U-formede omrørerskafter, 60 mm brede
Artikelnummer. 17177074
Skift visning
Længde (metrisk):
800 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17177074 800 mm
1 options
Artikelnummer. 17177074 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. C 38411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2488.11 DKK
    1806.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 681.44 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
PTFE-belagte, U-formede omrørerskafter med en rustfri stålaksel.
  • PTFE-kappet rustfrit stål skaft
  • U-formet røreblad fuldstændig lavet af PTFE
  • Universal kemikalieresistens, da produktet kun udsættes for PTFE
  • Spændediameter: 6,5 mm
  • Afstand mellem knivene: 30 mm
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Højde (engelsk) klinge 1,6 tommer.
Højde (metrisk) klinge 40 mm
Nedsænkningslængde 25 mm
Længde (engelsk) 31 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Bredde (engelsk) 2,4''
Bredde (metrisk) 60 mm
Materiale PTFE, rustfrit stål