Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Rørholder
Artikelnummer. 10047751
Skift visning
Slangestørrelse:
OD 1,6 mm (1/16 in. ) og 3,2 mm (1/8 in.)
Artikelnummer. Slangestørrelse
10047751 OD 1,6 mm (1/16 in. ) og 3,2 mm (1/8 in.)
1 options
Artikelnummer. 10047751 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. F70606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.95 DKK
    260.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.95 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til brug med termoelektriske flangeværktøjer. BOLA Slangeholdere tillader sikker fastgørelse af slanger under flangeproceduren.
  • Til slanger med OD 1,6 mm (1/16 in. ) og 3,2 mm (1/8 in.)
    • Tillader sikker fastgørelse af slangen under flangeproceduren
      • Designet til nem montering og håndtering
        • Undgå skader på grund af de varme flangespidser
Overholdelse
flange, rør, holder, tilbehør, flange
Tekniske data
Til brug med (applikation) Sikker fastgørelse af slangen under flangeproceduren
Slangestørrelse OD 1,6 mm (1/16 in. ) og 3,2 mm (1/8 in.)
Produkttype Rørholder