Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Tri-clamp pakninger
Artikelnummer. 17187334
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
34 mm
50,5 mm
64 mm
91 mm
Til brug med (udstyr):
Rør med 10 mm ID
Rør med 16 mm ID
Rør med 20 mm ID
Rør med 26 mm ID
Rør med 32 mm ID
Rør med 38 mm ID
Rør med 50 mm ID
Rør med 66 mm ID
Størrelse (metrisk):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17187334
Brand: Bohlender™ D93004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbeltsidede tri-clamp pakninger med elastisk PTFE ærme og silikone indlæg.
  • Silikonering med dobbeltsidet, elastisk skive af PTFE
  • Velegnet til Tri-clamp-forbindelser i henhold til DIN 32 676
  • Universal kemikalieresistens
  • Produktet er kun udsat for PTFE
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rør med 10 mm ID
Størrelse (metrisk) DN 10
Diameter (engelsk) Udvendig 1 tomme
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Materiale PTFE, silikone