Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Tri-clamp pakninger
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
34 mm
50,5 mm
64 mm
91 mm
Til brug med (udstyr):
Rør med 10 mm ID
Rør med 16 mm ID
Rør med 20 mm ID
Rør med 26 mm ID
Rør med 32 mm ID
Rør med 38 mm ID
Rør med 50 mm ID
Rør med 66 mm ID
Størrelse (metrisk):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Silikonering med dobbeltsidet, elastisk skive af PTFE
- Velegnet til Tri-clamp-forbindelser i henhold til DIN 32 676
- Universal kemikalieresistens
- Produktet er kun udsat for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Rør med 38 mm ID |
| Størrelse (metrisk) | DN 40 |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 2'' |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50,5 mm |
| Materiale | PTFE, silikone |