Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Total nedsænkningssonder PT 1000
Artikelnummer. 17177574
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17177574 50 mm
1 options
Artikelnummer. 17177574
Brand: Bohlender™ P198020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Total Immersion Probes PT 1000 med PFA-belagt kabel og 2-leder system.
  • Total nedsænkningssonde PT 1000
  • Krave ring diameter: 5 mm
  • Sondediameter: 4 mm
  • Hvidt PFA-belagt kabel (længde: 4 m)
  • Typiske svartider: T 50: 16 til 18 s, T 90: 47 til 50 s
Tekniske data
Oversigt 2-leder system
Kabel PFA-belagt
Materiale PTFE
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50 mm