Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Total nedsænkningssonder (PT 100), PTFE
Artikelnummer. 10592362
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
4 m
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel
10592362 4 m
1 options
Artikelnummer. 10592362 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. P178020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål temperaturer i autoklaver med disse PTFE total nedsænkningsonder. BOLA Total Immersion Prober kan nedsænkes helt i væsken.
  • Total nedsænkningssonde (klasse A, PRT 100)
  • Inkluderer hvid PFA-belagt kabellængde: 4m, (4 tråde) og kravering dia.5mm
Typiske svartider:
  • T 50:4 - 6 sek.
  • T 90:6 - 8 sek.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Diameter (metrisk) sonde 4 mm
Inkluderer Stik: Litze (Kabel), 4-Leiter-Technik/strenge, 4-leder-system
Længde (metrisk) kabel 4 m
Længde (metrisk) sonde 50 mm
Materiale PTFE
Sondetype Total fordybelse
Produkttype Total nedsænkningssonde