Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Totale nedsænkningssonder Lemo PT 100
Artikelnummer. 17167564
Længde (metrisk):
50 mm
Artikelnummer. 17167564
Brand: Bohlender™ P179220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Total Immersion Prober med PFA-belagt kabel og 4-leder system.
  • Total nedsænkningssonde (klasse A, PT 100)
  • Hvidt PFA-belagt kabel (længde: 4 m)
  • Krave ring diameter: 5 mm
  • Sondediameter: 4 mm
  • Typiske svartider: T 50: 4 til 6 sek., T 90: 6 til 8 sek.
Tekniske data
Oversigt 4-leder system
Kabel PFA-belagt
Interface Lemo™ Stikstørrelse 1
Materiale PTFE
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50 mm