Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Temperaturprober K og SMP-stik
Længde (metrisk):
300 mm (340 mm samlet)
500 mm (560 mm samlet)
Længde (engelsk):
12 tommer
20 tommer
Beskrivelse
- Termoelement K (Ni Cr + Ni) i et PTFE-indkapslet rustfrit stålrør
- Temperatursonde med spids spids
- Krave ring diameter: 12 mm
- Med grønt PFA-belagt kabel (længde: 1,5 m) og SMP-stik
- Typiske svartider: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 sek
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 300 mm (340 mm samlet) |
| Diameter (metrisk) procesrør | 8 mm |