Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Temperaturprober K og SMP-stik
Artikelnummer. 17197564
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm (340 mm samlet)
500 mm (560 mm samlet)
Længde (engelsk):
12 tommer
20 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (engelsk)
17197564 300 mm (340 mm samlet) 12 tommer
17107574 500 mm (560 mm samlet) 20 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17197564 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. P186020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1286.25 DKK
    1103.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.58 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperaturprober K og SMP-stik med spids spids og SMP-stik.
  • Termoelement K (Ni Cr + Ni) i et PTFE-indkapslet rustfrit stålrør
  • Temperatursonde med spids spids
  • Krave ring diameter: 12 mm
  • Med grønt PFA-belagt kabel (længde: 1,5 m) og SMP-stik
  • Typiske svartider: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 sek
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm (340 mm samlet)
Diameter (metrisk) procesrør 8 mm