Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Temperatursonde Lemo (PT 1000)
Artikelnummer. 17157574
Længde (metrisk):
260 mm
Artikelnummer. 17157574
Brand: Bohlender™ P196215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperatursonde lavet af PTFE og rustfrit stål med PFA-belagt kabel.
  • En målesensor PT 1000 i et PTFE-indkapslet rustfrit stålrør
  • Temperatursonde diameter: 8 mm
  • Spidsdiameter: 6 mm
  • Krave ring diameter: 12 mm
  • Brugbar længde: 200 mm
  • Med hvid PFA-belagt kabel (længde: 1,5 m) og monteret Lemo stikstørrelse 1
  • 2-leder system
  • Typiske svartider: T 50: 16 til 18 s, T 90: 47 til 50 s
Tekniske data
Type 2-leder system
Kabel PFA-belagt
Interface Lemo™ Stikstørrelse 1
Materiale PTFE, rustfrit stål
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 260 mm