Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Temperatursonde Lemo (PT 100)
Artikelnummer. 17157564
Skift visning
Længde (metrisk):
660 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17157564 660 mm
1 options
Artikelnummer. 17157564 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. P176230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2782.50 DKK
    2559.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.25 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Temperatursonde lavet af PTFE og rustfrit stål med PFA-belagt kabel.
  • En målesensor PT 100 i et PTFE-indkapslet rustfrit stålrør
  • Temperatursonde diameter: 8 mm
  • Spidsdiameter: 6 mm
  • Krave ring diameter: 12 mm
  • Brugbar længde: 600 mm
  • Med hvid PFA-belagt kabel (længde: 1,5 m) og monteret Lemo stikstørrelse 1
  • 4-leder system
  • Typiske svartider: T 50: 7 til 12 sek., T 90: 14 til 16 sek.
Tekniske data
Type 4-leder system
Kabel PFA-belagt
Interface Lemo™ Stikstørrelse 1
Materiale PTFE, rustfrit stål
Længde (engelsk) 26 tommer
Længde (metrisk) 660 mm