Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ SVL Pakninger
Artikelnummer. 17127444
Skift visning
Størrelse (metrisk):
Til rørdiameter 5,6 til 6,4 mm
Til rørdiameter 7,6 til 8,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk)
17127444 Til rørdiameter 7,6 til 8,4 mm
17117444 Til rørdiameter 5,6 til 6,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17127444 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H97924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikonering med dobbeltsidet skive af PTFE.
  • Silikonering med dobbeltsidet skive af PTFE
  • Velegnet til Torion-SVL™ gevind med ID på 15 mm
  • Velegnet til pakninger med OD 15 mm
  • Universal kemikalieresistens
  • Produktet er kun udsat for PTFE
Tekniske data
Højde (metrisk) 5 mm
Størrelse (metrisk) Til rørdiameter 7,6 til 8,4 mm
Materiale PTFE