Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Omrøreraksler til magnetrørehoveder
Artikelnummer. 10339063
Længde (metrisk):
400 mm
600 mm
Længde (engelsk):
16 tommer
24 tommer
Artikelnummer. 10339063
Brand: Bohlender™ C49216
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøreraksler til magnetomrørerhoveder.
  • Slibet og poleret borosilikat-omrørerskaft
  • Integrerede forsænkninger til de tre tapskruer på rotoren på BOLA™ Magnetisk omrørerhoved
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 0,39 tommer
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Borosilikatglas