Få mere at vide
Bohlender™ BOLA Standard byggesæt
Beskrivelse
Bestående af:
- 1x BOLA Termoelektrisk flangeværktøj med udskiftelig flangespids til slange-ID 1,6 mm og slangeholder til slange OD 1,6 mm (1/16 tommer) og 3,2 mm (1/8 tomme)
- 1 x BOLA Rørendesæt
- 5 x BOLA Stik
- 10 x BOLA Miniaturekoblinger (lige)
- 2 x miniaturekoblinger (T)
- 1 x BOLA Miniaturekobling (kryds)
- 10 meter PTFE-slange (ID 1,6 mm, OD 3,2 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BOLA Standard byggesæt |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med | Plastrør |
| Til brug med (applikation) | Til fremstilling af flanger i enderne af plastrør |
| Produkttype | BOLA Standard byggesæt |