Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Reserveskive til stophaner
Artikelnummer. 30274468
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
30274468 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 30274468 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. J119821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.04 DKK
    305.87 DKK / Pakke med 50
    Spare 93.17 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Reserveskive til stophaner af polypropylen eller PTFE.
  • Skiver af PP eller PTFE
  • For BOLA™ Eco Stophane stik
  • Farve: Rød
Tekniske data
Type Tråd M 8
Oversigt Taper 1:10/1:10/1:5
Materiale Polypropylen
Lukkestørrelse NS 12.5, NS 14.5, 13.5
Til brug med (udstyr) For BOLA™ Eco Stophane stik
Farve Rød