Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Ekstra O-ringe til stophaner
Artikelnummer. 30274474
Materiale:
NBR
Artikelnummer. 30274474
Brand: Bohlender™ J119801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra o-ringe til stophaner.
  • O-ringe af NBR
  • For BOLA™ Eco Stophane stik
  • Tilspidsning: 1:10
  • Gevind M: 7 mm
  • Passer til størrelse: NS 10
Tekniske data
Type Reserve O-ring
Materiale NBR
Til brug med (udstyr) For BOLA™ Eco Stophane stik