Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Indstil til trykkompensation
Beskrivelse
- Bestående af skruelåg lavet af PPS til GL gevind, PTFE/silikone pakning og udskiftelig filtermembran lavet af PTFE
- Høj kemikalieresistens
- Produktet er kun udsat for PTFE
- Trykkompensation allerede ved 0,1 bar differenstryk
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | GL 18 |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 2.5μ m |
| Flowhastighed | Ved 0,5 bar: 25 l/t, Ved 1 bar: 85 l/t |
| Diameter (metrisk) membran | 16 mm |