Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Sealing and Rupture Membranes
Beskrivelse
Set consisting of 10 sealing membranes and 10 rupture membranes for use with digestion vessels.
- Sealing membranes made of PFA
- Rupture membranes made of PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1.7 and 3.4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 og 100 ml |
| Til brug med (udstyr) | Digestion Vessels |
| Materiale | PFA, PTFE |