Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Skrubbeflasker Vitrum
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
186 mm
256 mm
Type:
Flaske gevind: GL 45
Flasketråd: GLS 80
Beskrivelse
- Bestående af PTFE-hus med skruelåg og to GL 18-gevindhalse på siden
- Egnet flaske fremstillet af borosilikatglas samt et FEP-indløbsrør og en gasfordeler med fineste boringer
- Let ind- og udløb af gas ved hjælp af hårdvæggede rør (f PTFE) som kan forbindes til gevindhalsene med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger
- Elastisk slange kan forbindes ved hjælp af slangeforbindelser
- Speciel funktion: fordelerens krop kan drejes uafhængigt af skruelåget (den fuldstændigt monterede fordeler kan fjernes og fastgøres på en anden flaske uden risiko for at forstyrre slangen)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 19,2 oz. |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE |
| Type | Flasketråd: GLS 80 |
| Højde (engelsk) | 7,3'' |
| Højde (metrisk) | 186 mm |