Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Skrubbeflasker Vitrum
Artikelnummer. 15659384
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Højde (metrisk):
186 mm
256 mm
Type:
Flaske gevind: GL 45
Flasketråd: GLS 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Type
15659384 500 ml 186 mm Flasketråd: GLS 80
17127534 1000 ml 256 mm Flaske gevind: GL 45
17137534 1000 ml 256 mm Flasketråd: GLS 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15659384 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. N166234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1564.50 DKK
    1321.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 242.97 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skrubbeflasker Vitrum med to laterale GL 18 gevindhalse på en borosilikatglasflaske.
  • Bestående af PTFE-hus med skruelåg og to GL 18-gevindhalse på siden
  • Egnet flaske fremstillet af borosilikatglas samt et FEP-indløbsrør og en gasfordeler med fineste boringer
  • Let ind- og udløb af gas ved hjælp af hårdvæggede rør (f PTFE) som kan forbindes til gevindhalsene med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger
  • Elastisk slange kan forbindes ved hjælp af slangeforbindelser
  • Speciel funktion: fordelerens krop kan drejes uafhængigt af skruelåget (den fuldstændigt monterede fordeler kan fjernes og fastgøres på en anden flaske uden risiko for at forstyrre slangen)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Kapacitet (engelsk) 19,2 oz.
Materiale Borosilikatglas, PTFE
Type Flasketråd: GLS 80
Højde (engelsk) 7,3''
Højde (metrisk) 186 mm