Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Udskiftning af indre dele
Trådstørrelse:
GL 14
Beskrivelse
- Bestående af en v-ring (ETFE), en tilspidset ring og en tætningsring (begge PTFE) samt en o-ring (FKM)
- Til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet)
- Meget god kemikalieresistens
- Medium udsættes kun for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE, ETFE, FKM |
| Til brug med | Slange med OD 6,35 mm |
| Slangestørrelse | <3 mm |
| Trådstørrelse | GL 14 |