Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Reaktorlåg til glasreaktorer DN 60
Port detalje:
NPT 1/2 tomme til side af skaftet
NPT 1/4 in. direkte til skaftet, NPT 1/2 tomme til side af skaftet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til glasreaktorer DN 60 med SCHOTT flad flange
- Med indskruningsgevind for tilslutning af overgangsbeslag og midterhals NPT 1/2 tomme.
- Nem montering
- Kan udvides fleksibelt
- Helt lavet af PTFE
- Universal kemikalieresistens
- Med stik til brug af eksisterende udstyr med jordforbindelse eller GL gevind
Gevindforbindelser i detaljer:
- Centrisk gevindtilslutning (lilla) til isætning af røreleje
- Lodret gevindforbindelse (blå) med parallel justering til omrørerakslen
- Skrå gevindforbindelse (gul) med retning lige til omrørerakslen
- Skrå gevindforbindelse (grøn) med retning til side omrørerakslen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Centerhals 1/2 in., laterale halse 3 x 1/2 in. |
| Til brug med (udstyr) | Glasreaktorer DN 60 med SCHOTT fladflange |
| Produkttype | 4 x kvindetråds centerhals |
| Materiale | PTFE |
| Port detalje | NPT 1/2 tomme til side af skaftet |