Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Reaktorlåg til glasreaktorer DN 60
Artikelnummer. 17186934
Port detalje:
NPT 1/2 tomme til side af skaftet
NPT 1/4 in. direkte til skaftet, NPT 1/2 tomme til side af skaftet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17186934
Brand: Bohlender™ B15004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reaktorlåg til glasreaktorer med Schott flad flange. Med skrue i gevind for tilslutning af overgangsbeslag og midterhals NPT 1/2 tomme.
  • Velegnet til glasreaktorer DN 60 med SCHOTT flad flange
  • Med indskruningsgevind for tilslutning af overgangsbeslag og midterhals NPT 1/2 tomme.
  • Nem montering
  • Kan udvides fleksibelt
  • Helt lavet af PTFE
  • Universal kemikalieresistens
  • Med stik til brug af eksisterende udstyr med jordforbindelse eller GL gevind
Gevindforbindelser i detaljer:
  • Centrisk gevindtilslutning (lilla) til isætning af røreleje
  • Lodret gevindforbindelse (blå) med parallel justering til omrørerakslen
  • Skrå gevindforbindelse (gul) med retning lige til omrørerakslen
  • Skrå gevindforbindelse (grøn) med retning til side omrørerakslen
Tekniske data
Oversigt Centerhals 1/2 in., laterale halse 3 x 1/2 in.
Til brug med (udstyr) Glasreaktorer DN 60 med SCHOTT fladflange
Produkttype 4 x kvindetråds centerhals
Materiale PTFE
Port detalje NPT 1/2 tomme til side af skaftet