Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE vakuumstophane
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
Beskrivelse
- Slibkegle str. 19
- Borediameter 2 mm
- Tilslutninger til rør OD 8mm
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | Kegle: NS 19/26 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Materiale | PPS, PTFE |
| Til brug med | Tilslutning af udstyr og fittings med GL-gevind med hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelse af sonder, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangestørrelse | 3,2 mm (1/8 tommer) ydre dia. |
| Farve | Hvid/sort |
| Vis mere |