Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rørruller, 5 m lange, 1 mm tykke
Artikelnummer. 17127944
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,35 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Maksimalt tryk:
28 bar
35 bar
46 bar
64 bar
Fleksibilitet:
100 mm bøjningsradius
144 mm bøjningsradius
40 mm bøjningsradius
64 mm bøjningsradius
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Fleksibilitet
17127944 10 mm 12 mm 28 bar 144 mm bøjningsradius
17117944 8 mm 10 mm 35 bar 100 mm bøjningsradius
17107944 6 mm 8 mm 46 bar 64 mm bøjningsradius
17117674 4,35 mm 6,35 mm 64 bar 40 mm bøjningsradius
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17127944 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S201064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1538.25 DKK
    1220.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 317.88 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Individuelt emballerede PTFE-rørruller med en rullelængde på 5 meter.
  • Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,39 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (engelsk) 16.4 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0,04 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Fleksibilitet 144 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 28 bar