Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rørruller, 10 m lange, 0,8 mm tykke
Artikelnummer. 16823576
Diameter (engelsk) Indre:
0,06 tommer.
Artikelnummer. 16823576
Brand: Bohlender™ S201226
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Individuelt emballerede PTFE-rørruller med en rullelængde på 10 meter.
  • Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,06 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Fleksibilitet 13 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 140 bar